Läs mer
Geransyra, 98 % (summan av isomerer)
Produktkod. 11433028
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11433028 25 g 25g
11443028 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11433028 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18750.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    785.40 SEK
    634.65 SEK / 25g
    Save 150.75 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 459-80-3 | C10H16O2 | 168,24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 459-80-3
Molekylformel C10H16O2
Molekylvikt (g/mol) 168.24
MDL-nummer MFCD00036493,MFCD20542837
InChI-nyckel ZHYZQXUYZJNEHD-VQHVLOKHSA-N
Synonym geranic acid, 3,7-dimethylocta-2,6-dienoic acid, decaprenoic acid, trans-geranic acid, 3,7-dimethyl-2,6-octadienoic acid, 3,7-dimethyl-2e,6-octadienoic acid, neric acid, 2e-3,7-dimethylocta-2,6-dienoic acid, e-3,7-dimethylocta-2,6-dienoic acid, nerolic acid
PubChem CID 5275520
ChEBI CHEBI:67264
IUPAC-namn (2E)-3,7-dimetylokta-2,6-diensyra
LEDER CC(C)=CCC\C(C)=C\C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Geranic acid
Namnnotering Summan av isomerer
Densitet 0.955
Kokpunkt 249 °C till 251 °C
Flampunkt 133 °C (271 °F)
Linjär formel (CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCO2H
Brytningsindex 1.484
Kvantitet 25 g
Beilstein 1763804
Formel vikt 168.24
Procent renhet ≥90%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.