Läs mer
MedChemExpress Geraniin
Produktkod. 16461418
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16461418 5 mg 5mg
1 options
Produktkod. 16461418 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYN0472
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
MedChemExpress Geraniin is a TNF-α releasing inhibitor with numerous activities including anticancer, anti-inflammatory, and anti-hyperglycemic activities, with an IC50 of 43 μM.
Specifikationer
Innehåll och lagring 4°C, sealed storage, away from moisture and light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Molekylvikt (g/mol) 952.64 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 60976-49-0
Produkttyp Natural Products
Renhet 98.5%
Löslighet DMSO : 100 mg/mL (104.97 mM∣Need ultrasonic)
Mål TNF Receptor