Läs mer
Geraniol 1000 μg/ml i isopropanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30316404
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30316404 1 ml
1 options
Produktkod. 30316404 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09010076IP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Geraniol
CAS 106-24-1
Analyt- eller komponentnamn Geraniol
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C10 H18 O
Koncentration 1000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, (2E)-, 2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, (E)- (8CI), (2E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol, (E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol, (E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadienol, (E)-Geraniol, (E)-Nerol, 3,7-Dimethyl-trans-2,6-octadien-1-ol, Geraniol, Geraniol 60, Geraniol 980, Geraniol BJ, Geranyl alcohol, Lemonol, MosquitoSafe, NSC 9279, TT 4228, TT 4302, trans-1-Hydroxy-3,7-dimethyl-2,6-octadiene, trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol, trans-Geraniol, β-Geraniol
InChI formel InChI=1S/C10H18O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7,11H,4,6,8H2,1-3H3/b10-7+
LEDER CC(=CCC\C(=C\CO)\C)C
IUPAC-namn (2E)-3,7-dimetylocta-2,6-dien-1-ol
Lösningsmedel eller matris Isopropylalkohol
Molekylvikt (g/mol) 154.25
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 154,1358 g/mol