Läs mer
Geraniol, 97 %
Produktkod. 11444764
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11444764 50 g 50g
11454764 250 g 250g
11434764 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11444764 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13736.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 106-24-1 | C10H18O | 154,253 g/mol
Geraniol används i syntesen av insektsmedel. Det används också i syntesen av Angelicoin A och Herecinone J, som hämmar kollageninducerad trombocytaggregation.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Geraniol används vid syntes av insektsmedel. Det används också i syntesen av Angelicoin A och Herecinone J, som hämmar kollageninducerad trombocytaggregation.
Löslighet
Ej blandbar i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, syraklorider, syraanhydrider. Håll borta från värme. Luftkänslig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-24-1
Molekylformel C10H18O
Molekylvikt (g/mol) 154.253
MDL-nummer MFCD00002917
InChI-nyckel GLZPCOQZEFWAFX-JXMROGBWSA-N
Synonym geraniol, lemonol, geranyl alcohol, trans-geraniol, e-geraniol, e-nerol, trans-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol, e-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol, 2e-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol, geraniol extra
PubChem CID 637566
ChEBI CHEBI:17447
IUPAC-namn (2E)-3,7-dimetylokta-2,6-dien-1-ol
LEDER CC(=CCCC(=CCO)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Geraniol
Smältpunkt -15°C
Densitet 0.884
Kokpunkt 114°C to 115°C (12 mmHg)
Flampunkt 101°C (213°F)
Odör Floral
Brytningsindex 1.476
Kvantitet 50 g
Beilstein 1722456
Merck Index 14,4403
Löslighetsinformation Not miscible in water.
Formel vikt 154.25
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.