Läs mer
Geraniol, 99 %
Produktkod. 10314702 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
25g
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10314702 5 g Glasflaska 5g
10229840 25 g Glasflaska 25g
10509092 100 g Glasflaska 100g
10368813 500 g Glasflaska 500g
15189283 2.5 kg Plasttrumma 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10314702 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 410900050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    264.84 SEK
    237.65 SEK / 5g
    Save 27.19 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 106-24-1 | C10H18O | 154,25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-24-1
Molekylformel C10H18O
Molekylvikt (g/mol) 154.25
MDL-nummer MFCD00002917
InChI-nyckel GLZPCOQZEFWAFX-JXMROGBWSA-N
Synonym geraniol, lemonol, geranyl alcohol, trans-geraniol, e-geraniol, e-nerol, trans-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol, e-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol, 2e-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol, geraniol extra
PubChem CID 637566
ChEBI CHEBI:17447
IUPAC-namn (2E)-3,7-dimetylokta-2,6-dien-1-ol
LEDER CC(=CCCC(=CCO)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Geraniol
Smältpunkt -15,0 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.8780g/mL, 0.878
Kokpunkt 229,0 °C till 230,0 °C (757,0 mmHg)
Flampunkt 76 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCH2OH
Brytningsindex 1,4750 till 1,4790
Kvantitet 5 g
Beilstein 01,457
Merck Index 15,4437
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: praktiskt taget olöslig. Andra lösligheter: blandbar med alkohol och eter, etanol 50 vol. % (20 °C): 1:10 v:v
Formel vikt 154.25
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Geraniol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Geraniol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.