Läs mer
Geraniol-D6 (Major), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Geraniol-D6 |
| CAS | 1660976-93-1 |
| Molekylformel | C10H12D6O |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (2E)-7-methyl-3-(methyl-d3)-2,6-Octadien-2,4,4-d3-1-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7,11H,4,6,8H2,1-3H3/b10-7+/i3D3,6D2,7D |
| LEDER | OC/C([2H])=C(C([2H])([2H])[2H])/C([2H])([2H])C/C=C(C)/C |
| IUPAC-namn | (2E)-2,4,4-trideuterio-7-methyl-3-(trideuteriomethyl)octa-2,6-dien-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 160.29 |
| Formel vikt | 160.1734 |