Läs mer
Geraniolene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Geraniolene |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16/c1-8(2)6-5-7-9(3)4/h7H,1,5-6H2,2-4H3 |
| Formel vikt | 124.1252 |