Läs mer
Geranylacetat 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30316140
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30316140 1 ml
1 options
Produktkod. 30316140 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA14010500AL100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Geranyl Acetate
CAS 105-87-3
Analyt- eller komponentnamn Geranyl Acetate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H20 O2
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, 1-acetate, (2E)-, 2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, acetate, (2E)- (9CI), 2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, acetate, (E)- (8CI), Geraniol acetate (6CI), (E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol acetate, (E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl acetate, 3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol acetate, Acetic acid (2E)-3,7-dimethyl-2,6-octadienyl ester, Acetic acid geraniol ester, Bay pine (oyster) oil, Geranyl acetate, Geranyl ethanoate, NSC 2584, trans-1-Acetoxy-3,7-dimethyl-2,6-octadiene, trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl acetate, trans-Geranyl acetate, β-Geranyl acetate
InChI formel InChI=1S/C12H20O2/c1-10(2)6-5-7-11(3)8-9-14-12(4)13/h6,8H,5,7,9H2,1-4H3/b11-8+
LEDER CC(=CCC\C(=C\COC(=O)C)\C)C
IUPAC-namn [(2E)-3,7-dimetylocta-2,6-dienyl] acetat
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 196.29
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 196,1463 g/mol