Läs mer
Geranylacetat, 98 %
Produktkod. 11458697
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11458697 25 g 25g
11468697 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11458697 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19864.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 105-87-3 | C12H20O2 | 196,29 g/mol
Det används främst som en komponent i parfymer för krämer och tvålar och som en smaksättningsingrediens. Den används särskilt i ros-, lavendel- och pelargonformuleringar där en söt fruktig eller citrusarom önskas. Det visar sig ha antioxidant, antiinflammatorisk och antiproliferativ aktivitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Den används främst som en komponent i parfymer för krämer och tvålar och som en smaksättningsingrediens. Den används särskilt i ros-, lavendel- och pelargonformuleringar där en söt fruktig eller citrusarom önskas. Det visar sig ha antioxidant, antiinflammatorisk och antiproliferativ aktivitet.
Löslighet Ej blandbar eller svår att blanda i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och värme. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvara den kallt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 105-87-3
Molekylformel C12H20O2
Molekylvikt (g/mol) 196.29
MDL-nummer MFCD00015037
InChI-nyckel HIGQPQRQIQDZMP-DHZHZOJOSA-N
Synonym geranyl acetate, geraniol acetate, bay pine oyster oil, acetic acid, geraniol ester, trans-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-yl acetate, geranyl ethanoate, acetic acid, geranyl ester, unii-3w81yg7p9r, geranyl acetate, cis, 3,7-dimethyl-2,6-octadienyl acetate
PubChem CID 1549026
ChEBI CHEBI:5331
IUPAC-namn [(2E)-3,7-dimetylokta-2,6-dienyl]acetat
LEDER CC(C)=CCC\C(C)=C\COC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Geranyl acetate
Densitet 0.91
Kokpunkt 137 °C till 139 °C (25 mmHg)
Flampunkt 104 °C (219 °F)
Analysprocentintervall 0.98
Odör Trevligt
Brytningsindex 1.461
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Inte blandbar eller svår att blanda i vatten.
Formel vikt 196.29
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Geranyl acetate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Geranyl acetate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.