Läs mer
Geranyl Bromide (>80 %), TRC
Produktkod. 30408093
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30408093 1 g
1 options
Produktkod. 30408093 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG3672501G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Geranyl Bromide
CAS 6138-90-5
Molekylformel C10H17Br
Kvantitet 1 g
Synonym (E)-1-Bromo-3,7-dimethyl-2,6-octadiene, (2E)-1-Bromo-3,7-dimethylocta-2,6-diene, (2E)-Geranyl Bromide, (E)-1-Bromo-3,7-dimethyl-2,6-octadiene, Geranyl Bromide, trans-Geranyl Bromide
InChI formel InChI=1S/C10H17Br/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7H,4,6,8H2,1-3H3/b10-7+
LEDER CC(=CCC\C(=C\CBr)\C)C
Molekylvikt (g/mol) 217.15
Formel vikt 216.0514