Läs mer
Geranylbromid, 96 %
Produktkod. 11478036
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11478036 5 g 5g
11488036 25 g 25g
11498036 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11478036 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14093.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 6138-90-5 | C10H17Br | 217,15 g/mol
Geranylbromid används för framställning av 3,7-dihydroxiflavonderivat och baicalein. Det är också involverat i syntesen av potentiella flavonoidmodulatorer av P-glykoproteinaktivitet. Vidare reagerar den med bensensulfinsyra för att framställa geranylfenylsulfon. Utöver detta deltar den i den palladiumkatalyserade korskopplingen med aryl- och alkenylguld(I)-fosfaner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Geranylbromid används för framställning av 3,7-dihydroxiflavonderivat och baicalein. Det är också involverat i syntesen av potentiella flavonoidmodulatorer av P-glykoproteinaktivitet. Vidare reagerar den med bensensulfinsyra för att framställa geranylfenylsulfon. Utöver detta deltar den i den palladiumkatalyserade korskopplingen med aryl- och alkenylguld(I)-fosfaner.
Löslighet Oblandbar med vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6138-90-5
Molekylformel C10H17Br
Molekylvikt (g/mol) 217.15
MDL-nummer MFCD00000243
InChI-nyckel JSCUZAYKVZXKQE-JXMROGBWSA-N
Synonym geranyl bromide, e-1-bromo-3,7-dimethylocta-2,6-diene, 2,6-octadiene, 1-bromo-3,7-dimethyl-, e, 2,6-octadiene, 1-bromo-3,7-dimethyl-, 2e, geranylbromide, 2e-1-bromo-3,7-dimethyl-2,6-octadiene, 6e-8-bromo-2,6-dimethylocta-2,6-diene, 1-bromo-3,7-dimethyl-2,6-octadiene, trans-geranyl bromide, e-geranyl bromide
PubChem CID 5365867
IUPAC-namn (2E)-l-brom-3,7-dimetylokta-2,6-dien
LEDER CC(=CCCC(=CCBr)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Geranyl bromide
Densitet 1.094
Kokpunkt 99 °C till 101 °C (10 mmHg)
Flampunkt 95 °C (203 °F)
Brytningsindex 1.504
Kvantitet 5 g
Beilstein 1422412
Känslighet Ljuskänslig
Löslighetsinformation Oblandbar med vatten.
Formel vikt 217.16
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Geranyl bromide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-bromo-3,7-dimethyl-2,6-Octadiene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.