Läs mer
Geranyl linalool, ca. 95 %, Tech blandning av isomerer
Produktkod. 10500214 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10500214 2.5 g 2.5g
10307801 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10500214 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 278360025
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1113-21-9 | C20H34O | 290,49 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1113-21-9
Molekylformel C20H34O
Molekylvikt (g/mol) 290.49
MDL-nummer MFCD00059363
InChI-nyckel IQDXAJNQKSIPGB-HQSZAHFGNA-N
Synonym geranyl linalool, geranyllinalool, 3,7,11,15-tetramethyl-1,6,10,14-hexadecatetraen-3-ol, e,e-geranyllinalool, 6e,10e-geranyllinalool, 3,7,11,15-tetramethylhexadeca-1,6,10,14-tetraen-3-ol, 6e,10e-3,7,11,15-tetramethylhexadeca-1,6,10,14-tetraen-3-ol, e,e-3,7,11,15-tetramethylhexadeca-1,6,10,14-tetraen-3-ol, 1,6,10,14-hexadecatetraen-3-ol, 3,7,11,15-tetramethyl-, 6e,10e, 1,6,10,14-hexadecatetraen-3-ol, 3,7,11,15-tetramethyl
PubChem CID 5365872
ChEBI CHEBI:74299
IUPAC-namn (6E,10E)-3,7,11,15-tetrametylhexadeka-1,6,10,14-tetraen-3-ol
LEDER CC(C)=CCC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CCC(C)(O)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Geranyl linalool
Namnnotering teknik, ca 95 %
Färg Färglös till gul
Densitet 0.8800g/mL, 0.88
Kokpunkt 250,0 °C
Flampunkt 160 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,4860 till 1,4920
Kvantitet 2.5 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: löslig i de vanligaste organiska lösningsmedel, löslig i 70 % etanol
Formel vikt 290.48
Procent renhet ca 95 %
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.