Läs mer
Geranyl Linalool, TRC
Produktkod. 30240654
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30240654 1 g
30240497 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30240654 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG3677501G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1113-21-9
Molekylformel C20H34O
Molekylvikt (g/mol) 290.48
Synonym 3,7,11,15-Tetramethyl-1,6,10,14-hexadecatetraen-3-ol, 3,7,11,15-Tetramethyl-1,6,10,14-cetene-3-ol, 3,7,11,15-Tetramethyl-3-hydroxy-1,6,10,14-hexadecatetraene;
IUPAC-namn (6E,10E)-3,7,11,15-tetrametylhexadeka-1,6,10,14-tetraen-3-ol
LEDER CC(=CCC\C(=C\CC\C(=C\CCC(C)(O)C=C)\C)\C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Geranyl Linalool
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C20H34O/c1-7-20(6,21)16-10-15-19(5)14-9-13-18(4)12-8-11-17(2)3/h7,11,13,15,21H,1,8-10,12,14,16H2,2-6H3/b18-13+,19-15+
Formel vikt 290.261