Läs mer
Geranyl Nitrile [Mixture of (E)- and (Z)- Isomers, (1:1)], TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Citronitrile |
| CAS | 5146-66-7 |
| Molekylformel | C10 H15 N |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 3,7-Dimethyl-2,6-octadienenitrile, (E/Z)-Geranonitrile, Citralva, Citronitrile, Geranyl nitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15N/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7H,4,6H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(=CCCC(=CC#N)C)C |
| IUPAC-namn | 3,7-dimethylocta-2,6-dienenitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 149.23 |
| Formel vikt | 149.1204 |