Läs mer
Geranylaceton, (E)+(Z), 97 %, (Z)-isomer (nerylaceton) ca 45 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11409466
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11409466 25 g 25g
11419466 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11409466 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19184.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 689-67-8 | C13H22O | 194.318 g/mol
Det används som smakämne och adjuvans. Det används också som ett ämne, extrakt eller preparat för att sprida eller ge en behaglig eller attraktiv lukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
Det används som smakämne och adjuvans. Det används också som ett ämne, extrakt eller preparat för att sprida eller ge en behaglig eller attraktiv lukt.
Löslighet
Ej blandbar eller svår att blanda i vatten. Lösligt i alkohol.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och värme. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvara den nedkyld.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 689-67-8
Molekylformel C13H22O
Molekylvikt (g/mol) 194.318
MDL-nummer MFCD00008910
InChI-nyckel HNZUNIKWNYHEJJ-FMIVXFBMSA-N
Synonym geranylacetone, geranyl acetone, e-6,10-dimethylundeca-5,9-dien-2-one, trans-geranylacetone, 5e-6,10-dimethylundeca-5,9-dien-2-one, geranylacetone, trans, dihydropseudoionone, 6,10-dimethylundeca-5,9-dien-2-one, e-6,10-dimethyl-5,9-undecadien-2-one, unii-9b7ry79u9z
PubChem CID 1549778
ChEBI CHEBI:67206
IUPAC-namn (5E)-6,10-dimetylundeka-5,9-dien-2-on
LEDER CC(=CCCC(=CCCC(=O)C)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Geranylacetone
Namnnotering (E)+(Z)
Densitet 0.87
Kokpunkt 250°C
Flampunkt 110°C (230°F)
Anteckningar om analysprocent (Z)-isomer (nerylaceton)≈ 45 %
Brytningsindex 1.467
Kvantitet 25 g
Beilstein 1722277
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in alcohol.
Formel vikt 194.32
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Geranylacetone, (E)+(Z)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 6,10-dimethyl-5,9-undecadien-2-one
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.