missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Germacrene D (~90%) (Stabilized with hydroquinone), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Germacrene D |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24/c1-12(2)15-10-8-13(3)6-5-7-14(4)9-11-15/h7-8,10,12,15H,3,5-6,9,11H2,1-2,4H3/b10-8+,14-7+/t15-/m0/s1 |
| Formel vikt | 204.1878 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?