Läs mer
Germacrone (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Germacrone |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22O/c1-11(2)14-9-8-12(3)6-5-7-13(4)10-15(14)16/h7-8H,5-6,9-10H2,1-4H3/b12-8+,13-7+ |
| Formel vikt | 218.1671 |