Läs mer
Germaniumdioxid, 99,999 %, (spårmetallbas), elektronisk kvalitet
Produktkod. 10198043 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10198043 50 g Glasflaska 50g
10635452 10 g Glasflaska 10g
13498428 250 g Glasflaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10198043 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 190000500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
CAS: 1310-53-8 | GeO2 | 104,59 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För ultraspåranalys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1310-53-8
Molekylformel GeO2
Molekylvikt (g/mol) 104.59
MDL-nummer MFCD00011030
InChI-nyckel YBMRDBCBODYGJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym germanium dioxide, germania, germanic acid, germanium oxide, germanium iv oxide, germanic oxide crystalline, dioxogermanium, germanic oxide, wln: ge o2
PubChem CID 14796
IUPAC-namn dioxogermane
LEDER O=[Ge]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Germanium dioxide
Smältpunkt 1115,0 °C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Förpackning Glasflaska
Analysprocentintervall 99.999%
Densitet 6.2300g/mL
Linjär formel GeO2
Merck Index 15,4443
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 0,4%. Andra lösligheter: löslig i cirka 100 delar kokande vatten, löslig i syror eller lösningar av de fasta alkalierna
Formel vikt 104.59
Procent renhet 99.999%
Kvalitet Spårmetallbas
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Germanium dioxide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.