Läs mer
Germanium disulfid, MP Biomedicals
Produktkod. 11491306 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11491306 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11491306 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0520472801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1770.00 SEK
    1682.54 SEK / 1g
    Save 87.46 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Germanium Disulfide
CAS 12025-34-2
Kvantitet 1 g
Molekylformel GeS2
MDL-nummer MFCD00016122
Synonym germanium disulfide, germanium sulfide, bis sulfanylidene germane, dithioxogermane, germanic sulfide, germanium iv sulfide
InChI-nyckel YIZVROFXIVWAAZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER S=[Ge]=S
IUPAC-namn germanedithione
Molekylvikt (g/mol) 136.75
PubChem CID 82816
Formel vikt 136.72