Läs mer
Germanium(II) iodide, 99.99% (metals basis)
Produktkod. 11301549
Kvantitet:
0.1 g
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
1g
5g
Produktkod. 11301549
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014013.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13573-08-5 | GeI2 | 326.439 g/mol
Germanium(II)jodid fungerar som ett reagens som bildar stabila jonaddukter med karbener. Det används också vid framställning av allylgermaner genom att reagera med allylstannaner. Vidare reagerar den med allylbromid i närvaro av zinkjodid för att få allylgermanium(IV), som sedan reagerar med karbonylföreningar för att ge motsvarande homoallylalkoholer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13573-08-5
Molekylformel GeI2
Molekylvikt (g/mol) 326.439
MDL-nummer MFCD00135537
InChI-nyckel IAGYEMVJHPEPGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym germanium diiodide, germanium ii iodide, germanium iodide, diiodogermanylidene, acmc-1c83a, germanium ii iodide trace metals basis
PubChem CID 6327215
IUPAC-namn dijodogermanium
LEDER [Ge](I)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Germanium(II) iodide
Färg Gul till brun
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN3260
Löslighetsinformation Soluble in dilute hydrochloric acid.
Formel vikt 326.4
Procent renhet 99.99%
Känslighet Air and moisture sensitive
Densitet 5.37 g/mL
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.