Läs mer
Germanium(II) iodide, 99.99% (metals basis)
Produktkod. 11381539
Change view
Kvantitet:
0.1 g
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11381539 0.1 g 0.1g
11391539 1 g 1g
11301549 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11381539 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014013.77
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 13573-08-5 | GeI2 | 326.439 g/mol
Germanium(II)jodid fungerar som ett reagens som bildar stabila jonaddukter med karbener. Det används också vid framställning av allylgermaner genom att reagera med allylstannaner. Vidare reagerar den med allylbromid i närvaro av zinkjodid för att få allylgermanium(IV), som sedan reagerar med karbonylföreningar för att ge motsvarande homoallylalkoholer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13573-08-5
Molekylformel GeI2
Molekylvikt (g/mol) 326.439
MDL-nummer MFCD00135537
InChI-nyckel IAGYEMVJHPEPGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym germanium diiodide, germanium ii iodide, germanium iodide, diiodogermanylidene, acmc-1c83a, germanium ii iodide trace metals basis
PubChem CID 6327215
IUPAC-namn diiodogermanium
LEDER [Ge](I)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Germanium(II) iodide
Färg Yellow to Brown
Kvantitet 0.1 g
Anteckningar om analysprocent (metals basis)
UN-nummer UN3260
Formel vikt 326.4
Procent renhet 99.99%
Känslighet Air & Moisture Sensitive
Densitet 5.37g/mL
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.