Läs mer
Germanium(II) iodide, 99.99% (metals basis)
Beskrivning
Germanium(II)jodid fungerar som ett reagens som bildar stabila jonaddukter med karbener. Det används också vid framställning av allylgermaner genom att reagera med allylstannaner. Vidare reagerar den med allylbromid i närvaro av zinkjodid för att få allylgermanium(IV), som sedan reagerar med karbonylföreningar för att ge motsvarande homoallylalkoholer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Germanium(II) iodide |
| Färg | Yellow to Brown |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Anteckningar om analysprocent | (metals basis) |
| UN-nummer | UN3260 |
| Formel vikt | 326.4 |
| Procent renhet | 99.99% |
| Känslighet | Air & Moisture Sensitive |
| Densitet | 5.37g/mL |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.