Läs mer
Germanium(II)tellurid, 99,999 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4824719
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 15402287
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 045461.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12025-39-7 | GeH2Te | 202.25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12025-39-7
Molekylformel GeH2Te
Molekylvikt (g/mol) 202.25
MDL-nummer MFCD00135541
InChI-nyckel SBMPISTWTKUJKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym germanium telluride, germanium tel-luride, tellanylidenegermanylidene, germanium telluride trace metals basis
PubChem CID 16213264
IUPAC-namn germanetellone
LEDER [GeH2]=[Te]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Germanium(II) telluride
Smältpunkt 725°C
Färg Svart
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 g
Analysprocentintervall 99.999%
Formel vikt 200.19
Densitet 6.14
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.