Läs mer
Germaniumingot, zonförädlat, 99,9999 % (metallbas), elektrisk resistivitet: 40 ohm-cm
Produktkod. 11381248
Change view
Kvantitet:
24 g
120 g
Förpackningsstorlek:
120g
24g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11381248 24 g 24g
11391248 120 g 120g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11381248 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010192.TK
 Begränsad artikel
I lager
Form: Elektrisk resistivitet: 40 ohm-cm | CAS: 7440-56-4 | Ge | 72,63 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-56-4
Molekylformel Ge
Molekylvikt (g/mol) 72.63
MDL-nummer MFCD00085310
InChI-nyckel GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
Synonym element, germanio, germanium, metal powder, unii-00072j7xws, powder, germanium, chips trace metals basis, atom, copper metal, germanium, disks, 15mm, thickness 1.0mm, polycrystalline, germanium, powder
PubChem CID 6326954
ChEBI CHEBI:30441
IUPAC-namn germanium
LEDER [Ge]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Germanium
Färg Silver
Fysisk form Ingot
Kvantitet 24 g
Odör Luktfritt
Utseende Silverfärgad ingot
Analysprocentintervall 99,9999 % (Metallbas, 95 % N typ minimum)
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.