Läs mer
Germanium ingot, zone refined, 99.9999% (metals basis), electrical resistivity: 40 ohm-cm
Produktkod. p-4824718
Kvantitet:
24 g
120 g
Förpackningsstorlek:
120g
24g
Produktkod. 11381248
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010192.TK
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Form: Elektrisk resistivitet: 40 ohm-cm
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-56-4
Molekylformel Ge
Molekylvikt (g/mol) 72.63
MDL-nummer MFCD00085310
InChI-nyckel GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
Synonym element, germanio, germanium, metal powder, unii-00072j7xws, powder, germanium, chips trace metals basis, atom, copper metal, germanium, disks, 15mm, thickness 1.0mm, polycrystalline, germanium, powder
PubChem CID 6326954
ChEBI CHEBI:30441
IUPAC-namn germanium
LEDER [Ge]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Germanium
Färg Silver
Fysisk form Ingot
Kvantitet 24 g
Analysprocentintervall 99.9999% (Metals basis, 95% N type minimum)
Odör Odorless
Utseende Silver-colored ingot
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.