Läs mer
Germanium(IV) chloride, 99.9999% (metals basis)
Produktkod. 11376008
Change view
Kvantitet:
0.5 g
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
100g
25g
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11376008 0.5 g 0.5g
11366008 5 g 5g
11306018 25 g 25g
11396008 100 g 100g
11386008 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11376008 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010509.02
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 10038-98-9 | Cl4GeH8 | 222.49 g/mol
Det används som en katalysator vid omvandling av kolhydrater till 5-hydroximetylfurfural i joniska vätskor, som ett reduktionsmedel i kombination med trifenylfosfin (TPP ) för reduktion av alfa-bromkarboxylsyraderivat och för framställning av rent germanium. Den finner också användning som en mellanprodukt för flera optiska processer. Det är ett av de viktigaste dopämnena i kiselglas för optiska fibrer. Den används för framställning av germaniumdioxid som används för vidvinkelkameralinser, mikroskopi, IR-transparenta glasögon/fönster/linser och för kärnan av fiberoptiska linjer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10038-98-9
Molekylformel Cl4GeH8
Molekylvikt (g/mol) 222.49
MDL-nummer MFCD00011029
InChI-nyckel VDHBHZZBEGQJRK-UHFFFAOYSA-N
Synonym germanium tetrachloride, germanium chloride, germane, tetrachloro, germanium iv chloride, germanium, tetrachloro, gecl4, germanium chloride gecl4, unii-ysv1r803c0, wln: .ge..g4, germanium chloride gecl4 8ci
PubChem CID 66226
LEDER Cl.Cl.Cl.Cl.[GeH4]
Specifikationer
Kokpunkt 83.1°C
Kemiskt namn eller material Germanium(IV) chloride
Smältpunkt -49.5°C
Färg Colorless
Fysisk form Liquid
Kvantitet 0.5 g
Anteckningar om analysprocent (metals basis)
Linjär formel GeCl4
UN-nummer UN3264
Merck Index 14,4410
IUPAC-namn germanium tetrachloride
Formel vikt 214.4
Procent renhet 99.9999%
Odör Acidic
Känslighet Moisture Sensitive
Densitet 1.874g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.