Läs mer
Germanium(IV) chloride, 99.9999% (metals basis)
Beskrivning
Det används som en katalysator vid omvandling av kolhydrater till 5-hydroximetylfurfural i joniska vätskor, som ett reduktionsmedel i kombination med trifenylfosfin (TPP ) för reduktion av alfa-bromkarboxylsyraderivat och för framställning av rent germanium. Den finner också användning som en mellanprodukt för flera optiska processer. Det är ett av de viktigaste dopämnena i kiselglas för optiska fibrer. Den används för framställning av germaniumdioxid som används för vidvinkelkameralinser, mikroskopi, IR-transparenta glasögon/fönster/linser och för kärnan av fiberoptiska linjer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 83.1°C |
| Kemiskt namn eller material | Germanium(IV) chloride |
| Smältpunkt | -49.5°C |
| Färg | Colorless |
| Fysisk form | Liquid |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Anteckningar om analysprocent | (metals basis) |
| Linjär formel | GeCl4 |
| UN-nummer | UN3264 |
| Merck Index | 14,4410 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.