Läs mer
Germanium(IV) Chloride, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15899090
Change view
Kvantitet:
25 mL
Förpackningsstorlek:
25ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15899090 25 mL 25ml
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Produktkod. 15899090 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8040790025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kokpunkt 83.1°C
Kemiskt namn eller material Germanium(IV) Chloride
Smältpunkt -49.5°C
CAS 10038-98-9
Kvantitet 25 mL
Densitet 1.88 g/cm3 at 20°C
MDL-nummer MFCD00011029
Synonym Germanium(IV) chloride, Germanium tetrachloride, Germanium(IV) chloride
Molekylvikt (g/mol) 214.45