Läs mer
Germanium(IV)etoxid, 99,995 % (metallbas)
Produktkod. 11334708
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11334708 1 g 1g
11324708 5 g 5g
11344708 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11334708 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043052.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-08-2026
Förberedelse av GeO2 med CVD; Intermediär i sol-gelsyntes | CAS: 14165-55-0 | C8H20GeO4
Beredning av Germaniumoxid med CVD.Sol-gel-mellanprodukt för optiska fibrer och ljuskänsliga SiO2-BeO2-glas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14165-55-0
Molekylformel C8H20GeO4
MDL-nummer MFCD00015121
Synonym Germanium tetraethoxide; Tetraethoxygermane
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Germanium (IV) ethoxide
Smältpunkt -72°C
Färg Färglös
Densitet 1.14 g/mL
Kokpunkt 185.5°C
Flampunkt 49°C (121°F)
Odör Alcohol-like
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel Ge(OC2H5)4
Brytningsindex 1.407
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1993
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Reacts with water.
Formel vikt 252.84
Procent renhet 99.995%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.