Läs mer
Germanium(IV) iodide, 99.999% (metals basis)
Produktkod. p-7049326
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 11361539
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014009.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13450-95-8 | GeI4 | 580.248 g/mol
Germanium(IV)jodid är en biokemikalie för proteomikforskning. Det används också som primär och sekundär mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13450-95-8
Molekylformel GeI4
Molekylvikt (g/mol) 580.248
MDL-nummer MFCD00016120
InChI-nyckel CUDGTZJYMWAJFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym germanium tetraiodide, germane, tetraiodo, germanium iv iodide, germanium iodide, acmc-1bq9p, germanium iv iodide trace metals basis
PubChem CID 83479
IUPAC-namn tetraiodogermane
LEDER [Ge](I)(I)(I)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Germanium(IV) iodide
Smältpunkt 146°C
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 10 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN3260
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 580.21
Procent renhet 99.999%
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 4.32 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.