Läs mer
Germanium(IV)-isopropoxid, 99,9 % (metallbas)
Produktkod. 11375397
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11375397 25 g 25g
11345397 1 g 1g
11365397 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11375397 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042673.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 21154-48-3 | C12H28GeO4 | 308,982 g/mol
Germanium(IV)isopropoxid används som prekursor för att framställa GeO2 organiska silaner, som används för att studera tillämpningen av optisk vågledare. Det används i syntesen av heterotaktisk polyaktid och är också involverat i den makromolekylförmedlade syntesen av amorft Germania.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21154-48-3
Molekylformel C12H28GeO4
Molekylvikt (g/mol) 308.982
MDL-nummer MFCD00015339
InChI-nyckel PKLMYPSYVKAPOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym germanium iv isopropoxide, tetraisopropoxygermane, germanium tetrapropan-2-olate, tetraisopropoxy-germane, tetraisopropoxygermanium, isopropyl germanate iv, germanium tetraisopropoxide
PubChem CID 16685043
IUPAC-namn tetra(propan-2-yloxi)german
LEDER CC(C)O[Ge](OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Germanium (IV) isopropoxide
Färg Färglös
Densitet 1.025 g/mL
Kokpunkt 109 °C (30 mmHg)
Flampunkt 68 °C (154 °F)
Odör Alkoholliknande
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel Ge[OCH(CH3)2]4
Brytningsindex 1.414
Kvantitet 25 g
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 308.94
Procent renhet 99.9%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.