Läs mer
Germanium(IV) methoxide, 98%
Produktkod. p-7024166
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11488357
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A18437.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 992-91-6 | C4H12GeO4
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 992-91-6
Molekylformel C4H12GeO4
MDL-nummer MFCD00014881
Synonym tetramethoxygermanium, tetramethoxygermanium iv, methyl germanate iv
Specifikationer
Kokpunkt 145°C
Kemiskt namn eller material Germanium(IV) methoxide
Smältpunkt -18°C
Kvantitet 5 g
Linjär formel (CH3O)4Ge
UN-nummer UN2929
Flampunkt 40°C (105°F)
Formel vikt 196.73
Procent renhet 98%
Odör Like Alcohol
Brytningsindex 1.4015
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 1.3254^2^0
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.