Läs mer
Germanium(IV) oxide, 99.99% (metals basis)
Produktkod. p-4781906
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
Produktkod. 11397828
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036382.04
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Used in Phosphors, Transistors and Diodes, and Infrared Transmitting Glass | CAS: 1310-53-8 | GeO2 | 104.628 g/mol
Används i fosfor, transistorer och dioder, och infrarött sändande glas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1310-53-8
Molekylformel GeO2
Molekylvikt (g/mol) 104.628
MDL-nummer MFCD00011030
InChI-nyckel YBMRDBCBODYGJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym germanium dioxide, germania, germanic acid, germanium oxide, germanium iv oxide, germanic oxide crystalline, dioxogermanium, germanic oxide, wln: ge o2
PubChem CID 14796
IUPAC-namn dioxogermane
LEDER O=[Ge]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Germanium(IV) oxide
Smältpunkt 1086°C
Färg Vitt
Fysisk form Sintered Lump
Kvantitet 2 g
Analysprocentintervall 99.99% (Metals basis)
Löslighetsinformation soluble in water; insoluble in HF and HCl.
Formel vikt 104.59
Odör Odorless
Densitet 6.239 g/cm3
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.