Läs mer
Germanium(IV) oxide, 99.9999% (metals basis)
Produktkod. p-4824720
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11336018
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010510.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1310-53-8 | GeO2 | 104.628 g/mol
Germaniumdioxid används i algodling. En blandning används som optiskt material för optiska fibrer och optiska vågledare. Den används också som katalysator vid framställning av polyetentereftalatharts och för framställning av andra germaniumföreningar. Det används som råmaterial för produktion av vissa fosforer och halvledarmaterial.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1310-53-8
Molekylformel GeO2
Molekylvikt (g/mol) 104.628
MDL-nummer MFCD00011030
InChI-nyckel YBMRDBCBODYGJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym germanium dioxide, germania, germanic acid, germanium oxide, germanium iv oxide, germanic oxide crystalline, dioxogermanium, germanic oxide, wln: ge o2
PubChem CID 14796
IUPAC-namn dioxogermane
LEDER O=[Ge]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Germanium(IV) oxide
Smältpunkt 1086°C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 99.9999% (Metals basis)
Löslighetsinformation Soluble in water (4.5g/L at 25°C),acid and alkali. Insoluble in Hydrofluoric acid and hydrochloric acid.
Formel vikt 104.59
Odör Odorless
Densitet 6.239
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.