Läs mer
Germanium(IV)oxid, Puratronic™, 99,999 % (metallbas)
Beskrivning
Germaniumdioxid används som optiskt material för vidvinkellinser och i optiska mikroskopobjektiv. Det används som en katalysator vid framställning av polyetentereftalatharts. Vidare används det som råmaterial för tillverkning av fosfor och halvledarmaterial. Det används också i transistorer och dioder och infrarött sändande glas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Germanium(IV) oxide |
| Smältpunkt | 1086 °C |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 5 g |
| Odör | Luktfritt |
| Analysprocentintervall | 99,999 % (metallbaserad bas) |
| Densitet | 6.239 |
| Löslighetsinformation | Lätt löslig i natriumhydroxid. Olöslig i vatten och saltsyra. Löslig i vatten, syra och alkali. Olöslig i fluorväte och saltsyra. |
| Formel vikt | 104.59 |
Säkerhet och hantering
- Germanium(IV) oxide, Puratronic
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H332-Skadligt vid inandning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- MIXTURE LIST-Contain: Germanium oxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.