Läs mer
Germanium(IV)oxid, Puratronic™, 99,999 % (metallbas)
Produktkod. 11356178
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11356178 100 g 100g
11346178 5 g 5g
11336178 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11356178 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011155.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1310-53-8 | GeO2 | 104,628 g/mol
Germaniumdioxid används som optiskt material för vidvinkellinser och i optiska mikroskopobjektiv. Det används som en katalysator vid framställning av polyetentereftalatharts. Vidare används det som råmaterial för tillverkning av fosfor och halvledarmaterial. Det används också i transistorer och dioder och infrarött sändande glas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1310-53-8
Molekylformel GeO2
Molekylvikt (g/mol) 104.628
MDL-nummer MFCD00011030
InChI-nyckel YBMRDBCBODYGJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym germanium dioxide, germania, germanic acid, germanium oxide, germanium iv oxide, germanic oxide crystalline, dioxogermanium, germanic oxide, wln: ge o2
PubChem CID 14796
IUPAC-namn dioxogermane
LEDER O=[Ge]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Germanium(IV) oxide
Smältpunkt 1086 °C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Odör Luktfritt
Analysprocentintervall 99,999 % (metallbaserad bas)
Densitet 6,239 g/cm3
Löslighetsinformation Lätt löslig i natriumhydroxid. Olöslig i vatten och saltsyra. Löslig i vatten, syra och alkali. Olöslig i fluorväte och saltsyra.
Formel vikt 104.59
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Germanium(IV) oxide, Puratronic
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Germanium oxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.