Läs mer
Germanium(IV) Oxide, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Germanium(IV) Oxide |
| Smältpunkt | 1115°C |
| Kvantitet | 25 g |
| Densitet | 4.23 g/cm3 at 25°C |
| MDL-nummer | MFCD00011030 |
| Synonym | Germanium(IV) oxide, Germanium(IV) oxide |
| Molekylvikt (g/mol) | 104.64 |
| Kvalitet | Research |