Läs mer
Germanium n-butoxid, 97+%
Produktkod. 11395097
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11395097 25 g 25g
11305107 1 g 1g
11315107 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11395097 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040816.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Oxidfilmer | CAS: 25063-27-8
Germanium n-butoxid används som oxidfilmer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25063-27-8
MDL-nummer MFCD00015347
Synonym Tetra-n-butoxygermane
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Germanium n-butoxide
Densitet 1.017 g/mL
Kokpunkt 143 °C (8 mmHg)
Flampunkt 112 °C (234 °F)
Linjär formel Ge[O(CH2)3CH3]4
Brytningsindex 1.4255
Kvantitet 25 g
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Hydrolyserar i vatten.
Formel vikt 365.05
Procent renhet ≥97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.