Läs mer
Germaniumstav, polykristallin, 6,35 mm (0,25 tum) dia, 99,9999 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15464885
Change view
Kvantitet:
10 cm
Förpackningsstorlek:
10cm
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15464885 10 cm 10cm
1 options
Produktkod. 15464885 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042951.BS
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7440-56-4 | Ge | 72.63 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Germanium rod
Namnnotering 6,35 mm (0,25 tum) i diameter.
CAS 7440-56-4
Kvantitet 10 cm
Odör Luktfritt
Vikt ≈1,7 g/cm
Form Polykristallint
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Molekylformel Ge
MDL-nummer MFCD00085310
Synonym element, germanio, germanium, metal powder, unii-00072j7xws, powder, germanium, chips trace metals basis, atom, copper metal, germanium, disks, 15mm, thickness 1.0mm, polycrystalline, germanium, powder
InChI-nyckel GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Ge]
IUPAC-namn germanium
Molekylvikt (g/mol) 72.63
PubChem CID 6326954
ChEBI CHEBI:30441
Procent renhet 99.9999%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.