Läs mer
Germaniumstandard: Ge @ 10 μg/ml i 2 % HNO3, översatt HF, VHG™
Produktkod. 17910996
Change view
Kvantitet:
100 ml
Produktkod. Kvantitet
17910996 100 ml
1 options
Produktkod. 17910996 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGLGENF100
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Germaniumstandard: Ge @ 10 μg/ml i 2% HNO3, översatt HF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Germanium
CAS 7440-56-4
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Germanium
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel Ge
Koncentration 10 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Ge
InChI formel InChI=1S/Ge
LEDER [Ge]
IUPAC-namn Germanium
Lösningsmedel eller matris Utspäd HNO3
Molekylvikt (g/mol) 72.64
Kvantitet 100 ml
Formel vikt 73,9212 g/mol