Läs mer
Germaniumstandard: Ge @ 10 μg/ml i H2O, övers. F-, VHG™
Description
Germaniumstandard: Ge @ 10 μg/ml i H2O, övers. F-
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Germanium |
| CAS | 7440-56-4 |
| Metoder | ICP/ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnamn | Germanium |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | Ge |
| Koncentration | 10 μg/ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Ge |
| InChI formel | InChI=1S/Ge |
| Show More |