Läs mer
Germaniumstandard: Ge @ 1000 μg/ml in H2O, övers. F-
Produktkod. 30326445
Change view
Kvantitet:
50 ml
100 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30326445 100 ml -
30319785 500 ml 500ml
30318020 50 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30326445 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGPGEW100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Germanium
CAS 7440-56-4
Analyt- eller komponentnamn Germanium
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel Ge
Koncentration 1000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
För användning med (utrustning) AA, ICP ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
Synonym Ge
InChI formel InChI=1 S/Ge
Lösningstyp Enda lösning
LEDER [Ge]
Element Ge
IUPAC-namn Germanium
Lösningsmedel eller matris Vatten
Industry Type Petrokemisk testning
Molekylvikt (g/mol) 72.64
Kvantitet 100 ml
Formel vikt 73.9212