Läs mer
Germaniumstandard: Ge @ 1000 μg/ml i H2O, övers. F-, VHG™
Produktkod. 17978624
Change view
Kvantitet:
250 ml
Produktkod. Kvantitet
17978624 250 ml
1 options
Produktkod. 17978624 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGPGEW250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Germaniumstandard: Ge @ 1000 μg/ml in H2O, övers. F-
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Germanium
CAS 7440-56-4
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Germanium
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel Ge
Koncentration 1000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Ge
InChI formel InChI=1S/Ge
LEDER [Ge]
IUPAC-namn Germanium
Lösningsmedel eller matris Vatten
Molekylvikt (g/mol) 72.64
Kvantitet 250 ml
Formel vikt 73,9212 g/mol