Läs mer
Germanium Standard för ICP/MS, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 16391156 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Kvantitet:
30 mL
125 mL
Förpackning:
Triple-leached LDPE bottle
Trippelurlakad LDPE-flaska
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16391156
Brand: SPEX Certiprep CLGE91AM
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Ge10 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Kemiska identifierare
CAS 7732-18-5
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Germanium Standard
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Teknik ICP-MS
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Lösningstyp Standard Solution
Typ ICP/ICP-MS Standard
Lösningsmedel eller matris Water/Trace F-
Kvantitet 30 mL
Kvalitet ICP/ICP-MS
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning