Läs mer
Germanium tetrachloride, 99.99%, (trace metal basis)
Produktkod. p-222444 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 10683553
Brand: Thermo Scientific Acros 197150050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10038-98-9 | Cl4GeH8 | 222.49 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
för ultraspåranalys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10038-98-9
Molekylformel Cl4GeH8
Molekylvikt (g/mol) 222.49
MDL-nummer MFCD00011029
InChI-nyckel VDHBHZZBEGQJRK-UHFFFAOYSA-N
Synonym germanium tetrachloride, germanium chloride, germane, tetrachloro, germanium iv chloride, germanium, tetrachloro, gecl4, germanium chloride gecl4, unii-ysv1r803c0, wln: .ge..g4, germanium chloride gecl4 8ci
PubChem CID 66226
LEDER Cl.Cl.Cl.Cl.[GeH4]
Specifikationer
Kokpunkt 82.0°C to 84.0°C
Kemiskt namn eller material Germanium tetrachloride
Smältpunkt -49.5°C
Namnnotering 99.99%
Färg Färglös
Fysisk form Vätska
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 99.99%
Linjär formel GeCl4
Merck Index 15, 4444
Löslighetsinformation Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in benzene, ether, carbon disulfid and, other organic solvents, insoluble in concentrated hydrochloric acid
IUPAC-namn tetraklorogerman
Formel vikt 214.4
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Spårmetallbas
Förpackning Glasflaska
Densitet 1.84, 1.8400g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Germanium tetrachloride
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.