Läs mer
Vilber Lourmat™ Germicidal UV-lampa
Specifikationer
Specifikationer
| Spänning | 230 V |
| Wattal | 30 W |
| Våglängd | 254 nm |
| Djup (metriskt) | 140 mm |
| Elektriska krav | 30 W, 230 V, 50 Hz |
| Höjd (metrisk) | 110 mm |
| Längd (metrisk) | 500 mm |
| Ljusintensitet | 76 mW/cm2 |
| Förpackningsmängd | 1 st. |
| Produkttyp | Germicidal UV-lampa |
| Visa mer |