Läs mer
Gestodene-2,2,4,6,6,10-d6, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Gestodene-2,2,4,6,6,10-D6 |
| CAS | 1542211-40-4 |
| Molekylformel | C21 D6 H20 O2 |
| Kvantitet | 0.01 g |
| Synonym | 18,19-Dinorpregna-4,15-dien-20-yn-3-one-2,2,4,6,6,10-d6, 13-ethyl-17-hydroxy-, (17α)- (ACI), (17α)-13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinorpregna-4,15-dien-20-yn-3-one-2,2,4,6,6,10-d6 (ACI), Gestodene-D6, Gestodene-2,2,4,6,6,10-D6, Gestodene-d6, Gestodene-2,2,4,6,6,10-d6 |
| InChI formel | InChI=1 S/C21H26O2/c1-3-20-11-9-17-16-8-6-15(22)13-14(16)5-7-18(17)19(20)10-12-21(20,23)4-2/h2,10,12-13,16-19,23 H,3,5-9,11H2,1H3/t16-,17+,18+,19-,20-,21-/m0/s1/i5D2,6D2,13 D,16 D |
| LEDER | [2 H]C1=C2C([2 H])([2 H])C[C@@H]3 [C@H](CC[C@@]4(CC)[C@H]3 C=C[C@@]4(O)C#C)[C@@]2([2 H])CC([2 H])([2 H])C1=O |
| IUPAC-namn | (8 R,9 S,10 R,13 S,14 S,17 R)-2,2,4,6,6,10-hexadeuterio-13-ethyl-17-ethynyl-17-hydroxy-7,8,9,11,12,14-hexahydro-1 H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 316.4669 |
| Formel vikt | 316.2309 g/mol |
| Visa mer |