missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Gestodene-2,2,4,6,6,10-d6, CDN

Produktkod. 30310657
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.005 g
0.01 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30310657 0.005 g
30308839 0.01 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30310657 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND65940.005G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Gestodene-2,2,4,6,6,10-D6
CAS 1542211-40-4
Molekylformel C21 D6 H20 O2
Kvantitet 0.005 g
Synonym 18,19-Dinorpregna-4,15-dien-20-yn-3-one-2,2,4,6,6,10-d6, 13-ethyl-17-hydroxy-, (17α)- (ACI), (17α)-13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinorpregna-4,15-dien-20-yn-3-one-2,2,4,6,6,10-d6 (ACI), Gestodene-D6, Gestodene-2,2,4,6,6,10-D6, Gestodene-d6, Gestodene-2,2,4,6,6,10-d6
InChI formel InChI=1 S/C21H26O2/c1-3-20-11-9-17-16-8-6-15(22)13-14(16)5-7-18(17)19(20)10-12-21(20,23)4-2/h2,10,12-13,16-19,23 H,3,5-9,11H2,1H3/t16-,17+,18+,19-,20-,21-/m0/s1/i5D2,6D2,13 D,16 D
LEDER [2 H]C1=C2C([2 H])([2 H])C[C@@H]3 [C@H](CC[C@@]4(CC)[C@H]3 C=C[C@@]4(O)C#C)[C@@]2([2 H])CC([2 H])([2 H])C1=O
IUPAC-namn (8 R,9 S,10 R,13 S,14 S,17 R)-2,2,4,6,6,10-hexadeuterio-13-ethyl-17-ethynyl-17-hydroxy-7,8,9,11,12,14-hexahydro-1 H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molekylvikt (g/mol) 316.4669
Formel vikt 316.2309 g/mol
Procent renhet 96 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.