Läs mer
Gestodene, MedChemExpress
Produktkod. 16484237
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16484237 50 mg
16428106 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16484237 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0110
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Gestodene(SHB 331;WL 70) is a progestogen hormonal contraceptive.
Gestodene(SHB 331
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gestodene
Fysisk form Solid
CAS 60282-87-3
Färg White
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H26O2
Synonym SHB 331 WL 70
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (322.13 mM)
LEDER CC[C@@]1([C@]2(O)C#C)[C@](C=C2)([H])[C@@](CCC3=CC4=O)([H])[C@]([C@@]3([H])CC4)([H])CC1
Molekylvikt (g/mol) 310.43
Formel vikt 310.43
Procent renhet 99.69%