Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Gestodene |
| Förpackning | Glasflaska |
| Analyscertifikat | Available |
| Fysisk form | Pulver |
| Färg | Vit till Beige |
| Smältpunkt | 197.9°C |
| Merck Index | 4425 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 310.43 |